Imprimer
Polyéthylèneglycol 1.500, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
26607.290EA 73.9 EUR
26607.290 26607.360
Polyéthylèneglycol 1.500, GPR RECTAPUR®
Polyéthylèneglycol 1.500
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Average molecular weight 1400 - 1600
Hydroxyl value 70 - 80
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 36 - 42 mPa.s
Solidification point about 45°C
Colouration (25% water) max 50 APHA