Imprimer
Polyéthylèneglycol 300, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PEG 300
26605.290EA 74.7 EUR
26605.290 26605.360
Polyéthylèneglycol 300, GPR RECTAPUR®
Polyéthylèneglycol 300
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hydroxyl value 356 - 394
pH (5%) 5,0 - 7,0
Viscosity (20°C) 80,0-105,0 mPa.s
Heavy metals (as Pb) max 5 ppm
Ignition residue (SO4) max 0.1 %
Water max 0.5%