Imprimer
Platine nominally 60% sur un support carbone de surface spécifique élevée
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Platinium
47334.03 47334.06
47334.03EA 317 EUR
47334.03 47334.06
Platine nominally 60% sur un support carbone de surface spécifique élevée
Platine
Formule: Pt
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4