Brilliant III SYBR® MM, Agilent Technologies
Marques : AGILENTTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les master mix Brilliant III Ultra-Fast SYBR® QPCR et QRT-PCR offrent une spécificité supérieure en utilisant une nouvelle méthode de démarrage à chaud plus rapide pour minimiser la formation d'imères d'amorces et d'autres réactions hors cible.
- Des données fiables et reproductibles
- Nouveaux réactifs à cycle rapide Taq mutant pour des résultats de qPCR en moins de 35 minutes
- La fonction améliorée de démarrage rapide à chaud permet de gagner du temps et de réduire la formation de d'imères d'amorces.
- Formulations pré-mélangées pratiques compatibles avec tout colorant vert SYBR
Ces réactifs uniques sont également robustes et reproductibles à travers une variété de tests sur des plateformes en temps réel à cycle rapide.
Attention: Réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.