Imprimer
Incubateurs CO2, série ICO
Fournisseur: MEMMERT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ICO50 ICO105 ICO150 ICO240
390-0985EA 5450 EUR
390-0985 390-0986 390-0987 390-0988
Incubateurs CO2, série ICO
Incubateurs Incubateurs CO₂
La série d'incubateurs de CO₂ ICO comporte des cuves soudées, anti-corrosion et en acier inoxydable aux bords arrondis et sans aucune autre installation, pour un nettoyage facile et en profondeur. Ces modèles sont équipés de la fonction TwinDISPLAY avec un port USB pour télécharger des programmes, lire des journaux ou protéger des appareils via l'ID utilisateur et une interface Ethernet, ainsi qu'un enregistreur de données d'une capacité de stockage de dix ans. Tous les paramètres peuvent être définis directement depuis le logiciel ControlCOCKPIT ou AtmoCONTROL, qui utilise les symboles par glisser-déposer pour saisir des valeurs. ControlCOCKPIT avec mémoire tampon fonctionnant sur batterie (option): l'affichage, l'enregistrement et le contrôle du CO₂ sont entièrement fonctionnels, même en cas de panne de courant.
  • Cycle de stérilisation à +180 °C pendant 60 minutes (sans retirer les capteurs)
  • Temps de récupération court, réduction du risque de condensation à l'intérieur et atmosphère de cuve homogène
  • Enregistrement de température sûr et conforme aux recommandations de la FDA, CO₂, O₂, humidité et temps de porte ouverte
  • Alarme visuelle et sonore, également : notification par alarme sur des téléphones mobiles ou une adresse e-mail
  • Le logiciel ControlCOCKPIT convivial et intuitif, avec 2 écrans TFT, affiche tous les paramètres réglables
  • Porte en verre interne chauffée, l'appareil atteint la température définie plus rapidement
  • Journal de protocole, télécharger et implémenter des programmes avec un accès à distance via l'interface Ethernet
Le logiciel permet de surveiller en ligne jusqu'à 32 appareils connectés. Les processus de rampe complexes peuvent être programmés de façon simple et rapide. La fonction SetpointWAIT veille à ce que le processus ne démarre pas tant que la température définie n'a pas été atteinte. En outre, un écran de protection contre la surchauffe et deux sondes de température en platine haut-grade PT100 assurent la surveillance réciproque et le transfert de fonctionnement à une température de fonctionnement identique en cas d'erreur. La concentration en CO₂ est mesurée par un capteur IR à double faisceau avec une compensation de pression barométrique. La série ICO peut éventuellement comporter deux raccordements de gaz avec des connecteurs à ouverture rapide pour une commutation automatique des bouteilles de gaz et un contrôle électronique pour une humidification et une déshumidification actives (40 à 97% de HR). Avec le contrôle précis de la concentration en CO₂ (0 à 20%) et O₂ (1 à 20%), la série ICO est conçue pour garantir une convivialité exceptionnelle pour les utilisateurs et une sécurité à tout moment.
Informations de commande: des modèles sont fournis avec un certificat d'étalonnage du fabricant (données mesurées au centre de la cuveà 37 °C et 5% de CO₂), mais sans étagère perforée en acier inoxydable ni bac de récupération d'eau en acier inoxydable. Le bac de récupération d'eau et le nombre d'étagères requises doivent être commandés séparémen partitionnt. Pour toute enceinte d’un volume >56 litres, 2 clayettes ou grilles minimum doivent être commandées en sus en même temps que l’enceinte. La gamme d'accessoires et les options réglées en usine, comme le contrôle actif de l'humidité, le contrôle de la concentration d'oxygène, l'intérieur électropoli et la porte intérieureée, sont disponibles sur demande. Contacter VWR pour en savoir plus avant de passer commande, car la mise à niveau de ces éléments est impossible.