Microscope à fluorescence inversé de routine pour les observations transmises en fond clair, fond noir, contraste de phase et fluorescence. Idéal pour la recherche sur les cultures de tissus dans les laboratoires cliniques et de biotechnologie.
- Aucun préchauffage, durée de refroidissement pour un gain de temps de 60 minutes
- Éclairage LED haute efficacité avec contrôle de la luminosité
- Filtres à LED interchangeables
- Condenseur amovible/rotatif pour étendre la distance de travail jusqu'à 220 mm
- Gamme complète d'objectifs à choisir, pour une flexibilité maximale
Les illuminateurs de fluorescence LED extrêmement puissants sont combinés avec des jeux de filtres d'excitation correspondants pour la visualisation de la plupart des fluorochromes. La fluorescence LED assure une commodité inégalée en éliminant les temps de réchauffement/refroidissement et tous les inconvénients liés au remplacement et au réglage de lampe. La lumière transmise par la diode électroluminescente (X-LED) exclusive permet de visualiser des spécimens d'une grande richesse et de haute qualité.
L'accessoire d'épifluorescence à 4 positions est alimenté par un illuminateur de fluorescence à LEDs extrêmement puissant de 5 W et est combiné à des filtres d'excitation bleus, verts et UV pour la visualisation des fluorochromes suivants : Jaune acridine, Orange acridine, Auramine, DiO, DTAF, FITC, GFP, YFP (filtre bleu) plus Rhodamine, Rouge Texas et TRITC (filtre vert) plus Alexa Fluor® 350, 7- Amino-4-méthylcoumarine, 6-Aminoquinoline, Calcofluor® White, Dansyl cadaverine, DAPI, Dapoxyl, DIDS, Europium (III) Chloride, Fluoro-Gold™, Fura-2, Hoechst 33342 & 33258, 1,5 IAEDANS, Indo-1, Marina Blue®, 4-Methylumbelliferone, PBF1, Pyrene, SBFI, Y66F, Y66H (filtre UV) entre autres.
Informations sur les accessoires: LED haute puissance de 5 W avec contrôle de la luminosité, sélection motorisée des LED avec diaphragme de champ centrable, porte-filtre à 4 positions ; filtres d'excitation bleu (EX 450-490, DM 495, EM 500-550), vert (EX 540-580, DM 585, EM 608-682) et UV (EX 340-390, DM 400, EM 420LP) inclus.
Informations de commande: Les objectifs sont vendus séparément.
Informations de livraison: Livré prêt à l'emploi avec des oculaires, une alimentation multiprise, une housse anti-poussière et un illuminateur de fluorescence à LEDs, associé à des filtres d'excitation bleu, vert et UV.