Imprimer
SafetyCaps, V2.0, GL 45, préparatif
Fournisseur: S.C.A.T.
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
307007 307008 307009 308032 309032 310032 307003 309034
SCTV307007EA 162 EUR
SCTV307007 SCTV307008 SCTV307009 SCTV308032 SCTV309032 SCTV310032 SCTV307003 SCTV309034
SafetyCaps, V2.0, GL 45, préparatif
Capuchons Bouchons de sécurité
Version spéciale des SafetyCaps V2.0 pour l'utilisation dans l'environnement HPLC préparatif avec des raccords de tuyaux plus grands et des vannes de ventilation avec un débit plus élevé.
  • Standard avec filetage GL 45
  • Débit plus élevé de la vanne jusqu'à 400 ml/min
  • Raccordements de tubes plus larges de 3,2 mm à 6,35 mm de diamètre extérieur
Les SafetyCaps V2.0, préparatifs sont équipés d'une soupape de ventilation rouge et sont spécialement conçus pour les opérations HPLC préparatives. Ils permettent des débits allant jusqu'à 400 ml par minute sans aucun problème, alors que les valves d'aération classiques bleues utilisées ne sont limitées qu'à un débit de 150 ml par minute.
Les raccords ont un diamètre plus grand pour les tailles de tubes courantes dans l'environnement HPLC préparatif. Les SafetyCaps V2.0 proposés ont tous un filetage GL45, qui peut être raccordé au conteneur d'élimination au moyen d'adaptateurs optionnels.
Les raccords de tuyaux ont des diamètres extérieurs de 3,2 mm (¹/₈") ; 4,76 mm (³/₁₆") ; et 6,35 mm (¹/₄"). Les soupapes de ventilation doivent être remplacées tous les 6 mois