Imprimer
Entonnoir avec ballon et couvercle, ARNOLD, V2.0
Fournisseur: S.C.A.T.
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
317642 317641 317632 317643 317644 317645 317646 317647 317648 317649 319001 317636 317660
221-0298EA 193 EUR
221-0298 SCTV317641 SCTV317632 SCTV317643 SCTV317644 SCTV317645 SCTV317646 SCTV317647 SCTV317648 SCTV317649 SCTV319001 SCTV317636 SCTV317660
Entonnoir avec ballon et couvercle, ARNOLD, V2.0
Entonnoirs Entonnoirs de sécurité
Le robuste entonnoir de sécurité 'ARNOLD' V2.0 avec couvercle et ballon répond aux exigences les plus élevées en matière d'élimination sûre des déchets liquides dangereux grâce à la combinaison de deux mécanismes de sécurité indépendants. Les deux dispositifs de sécurité sont constitués d'un ballon intégré dans le bassin de l'entonnoir et un anneau d'étanchéité incorporé dans le couvercle à charnière de l'entonnoir, qui empêchent la fuite de gaz toxiques ou explosifs. Le nouveau design assure une plus grande stabilité, une plus grande durabilité et empêche la déformation de l'entonnoir.