Imprimer
Entonnoir avec ballon et couvercle, conducteur électrostatique, ARNOLD, V2.0
Fournisseur: S.C.A.T.
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
317621 317622 317623 317624 317625 317626 317627 317628 317629 317630 317635 317638 317634 317633 319002 317631 317650
221-0292EA 262 EUR
221-0292 SCTV317622 SCTV317623 221-0293 221-0294 SCTV317626 SCTV317627 SCTV317628 SCTV317629 221-0295 SCTV317635 221-0297 SCTV317634 SCTV317633 SCTV319002 SCTV317631 SCTV317650
Entonnoir avec ballon et couvercle, conducteur électrostatique, ARNOLD, V2.0
Entonnoirs Entonnoirs de sécurité
Le robuste entonnoir de sécurité à conductivité électrique 'ARNOLD' V2.0 avec couvercle et ballon répond aux exigences les plus élevées en matière d'élimination sûre des déchets liquides dangereux grâce à la combinaison de deux mécanismes de sécurité indépendants. Les deux dispositifs de sécurité sont constitués d'un ballon intégré dans le bassin de l'entonnoir et un anneau d'étanchéité incorporé dans le couvercle à charnière de l'entonnoir, qui empêchent la fuite de gaz toxiques. L'entonnoir est spécialement conçu pour les substances explosives ou inflammables, car le matériau PE-HD utilisé est éclectiquement conducteur et les charges peuvent être dissipées via le câble de masse.
  • Matériau PE-HD noir électro-conducteur avec connexion de mise à la terre pour éviter les étincelles.
  • Couvercle à charnière avec anneau d'étanchéité pour la fermeture lorsque l'entonnoir n'est pas en service.
  • Tamis optimisé pour la collecte des plus grandes particules et pour le dépôt des flacons de laboratoire
  • Pare-éclaboussures amélioré avec canaux d'air intégrés pour éviter la formation de bulles d'air
  • Vanne à ballon avec mécanisme d'ouverture automatique pendant le remplissage
  • Lance de sécurité pouvant être raccourcie individuellement pour une évacuation propre des déchets liquides.
  • Tous les principaux composants sont amovibles pour un nettoyage facile
L’entonnoir de sécurité ‘ANOLD’ V2.0 avec couvercle et valve à bille est disponible pour différents filetages de récipients. Afin de pouvoir produire de manière écologique et économique, nous fournissons des variantes individuelles avec un adaptateur de filetage, qui n'a aucune influence sur la fonctionnalité ou la sécurité de l'entonnoir.
Informations de livraison: Incluant une protection contre les éclaboussures, un tamis amovible et un câble de mise à la terre.