Imprimer
2-Methyl-5-isopropylaniline (synthétique) ≥94% (par GC)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
248790010 248790050 248790250
ACRO248790010EA 140 EUR
ACRO248790010 ACRO248790050 ACRO248790250
2-Methyl-5-isopropylaniline (synthétique) ≥94% (par GC)
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
Densité: 0,95 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00044503
Numéro CAS: 2051-53-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥94 %