Imprimer
Poly(caprolactone), M.W. ~80000
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
178301000 178305000
ACRO178301000EA 97.7 EUR
ACRO178301000 ACRO178305000
Poly(caprolactone), M.W. ~80000
Poly(caprolactone)
Formule: (C₆H₁₀O₂)n
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00084404
Numéro CAS: 24980-41-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Beads
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Molecular weight 80000 to 85000 g/mol