Imprimer
4-tert-Butylpyridine ≥97.5% (par GC)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(tert-Butyl)pyridine
161940250 161941000
ACRO161940250EA 204 EUR
ACRO161940250 ACRO161941000
4-tert-Butylpyridine ≥97.5% (par GC)
4-tert-Butylpyridine
Formule: C₉H₁₃N
Point d'ébullition: 196…197 °C
Point éclair: 63 °C
Numéro MDL: MFCD00006435
Numéro CAS: 3978-81-2
EINECS: 223-614-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Potassium fluosilicate ≤0.1 % (K2SiF6)
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.03 meq/g
Titrable base ≤0.01 meq/g