Imprimer
Fisetin
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
119150010 119150050
ACRO119150010EA 209 EUR
ACRO119150010 ACRO119150050
Fisetin
Fisetin
Formule: C₁₅H₁₀O₆
Point de fusion: >330 °C
Numéro MDL: MFCD00006829
Numéro CAS: 528-48-3
EINECS: 208-434-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to amber to dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥90.0 %