Imprimer
Styrène ≥99.5% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: Inhibé avec du tert-butylcatéchol 10 - 15 ppm
85999.180EA 15.8 EUR
85999.180 85999.290 85999.320 85999.460
Styrène ≥99.5% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Styrène
Formule: C₈H₈
Numéro MDL: MFCD00008612
Numéro CAS: 100-42-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min 99,5%
Identity (IR) Passes test
Appearance clear liquid
Density (d 20°C/4°C) 0,905 - 0,907
Stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol 10 - 15 ppm