Imprimer
Benzyle chlorure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
87103.320EA 74.3 EUR
87103.320 87103.460
Benzyle chlorure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Benzyle chlorure
Formule: (C₆H₅)CH₂Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000889
Numéro CAS: 100-44-7
UN: 1738
ADR: 6.1 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 99%
Appearance: Clear colourless to pale yellow liquid Passes test
Density (20 °C) 1,097 - 1,101
Acidity ≤ 0,002 meq/g
Non-volatile matter ≤ 0,05 %