Imprimer
Anisole ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Méthoxybenzène
87106.320EA 149 EUR
87106.320 87106.460
Anisole ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anisole
Formule: C₇H₈O
Poids moléculaire: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 154
Point de fusion: -37
Point éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008354
Numéro CAS: 100-66-3
UN: 2222
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,00672
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥ 99 %
Appearance Clear colourless liquid
Odour Characteristic
Density (20/4) 0,992 - 0,994