Imprimer
Appareils de mesure multi-paramètres, portables, série HQ
Fournisseur: Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LEV015984300A LEV0159843002 LEV0159843001 LEV015984200A LEV0159842006 LEV0159842005 LEV0159842003 LEV0159842002 LEV0159842001 LEV015984100A LEV0159841005 LEV0159841004 LEV0159841003 LEV0159841002 LEV0159841001 LEV015982200A LEV0159822009 LEV0159822008 LEV0159822006 LEV0159822005 LEV0159822004 LEV0159822003 LEV0159822002 LEV0159822001 LEV015982100A LEV0159821007 LEV0159821006 LEV0159821005 LEV0159821004 LEV0159821003 LEV0159821002 LEV0159821001 LEV015981140A LEV0159811402 LEV0159811401 LEV015981130A LEV0159811302 LEV0159811301 LEV015981110A LEV0159811104 LEV0159811103 LEV0159811102 LEV0159811101
665-0528EA 2340 EUR
665-0528 665-0529 665-0530 665-0531 665-0532 665-0533 665-0534 665-0535 665-0536 665-0537 665-0538 665-0539 665-0540 665-0541 665-0542 665-0543 665-0544 665-0545 665-0546 665-0547 665-0548 665-0549 665-0550 665-0551 665-0552 665-0553 665-0554 665-0555 665-0556 665-0557 665-0558 665-0559 663-0361 663-0362 663-0363 663-0364 663-0365 663-0366 663-0367 663-0368 663-0369 663-0370 663-0371
Appareils de mesure multi-paramètres, portables, série HQ
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Des appareils de mesure portables robustes et intuitifs, qui inspirent confiance dans la communication et la gestion de vos résultats.
  • Calibrage simple
  • Conception robuste
  • Gestion facile des données
  • Gamme complète de paramètres
  • Qualité et assistance fiables
  • Fonctions de verrouillage: continu/auto-stabilisation ('appuyer pour lire')/à intervalle
La série HQ est destinée aux professionnels de la qualité de l'eau qui souhaitent effectuer des analyses électrochimiques sur le terrain et en laboratoire. Notre nouvelle plate-forme portable vous permettra de collecter des mesures intuitives et précises, de gérer les données et d'examiner facilement les résultats, tout en offrant un indice de robustesse IP 67.
Ils constituent une véritable solution robuste, prête à l'emploi sur le terrain, avec un guide d'utilisation visuel à l'écran, étape par étape, qui donne aux utilisateurs la confiance nécessaire pour rapporter et gérer leurs résultats. Contrairement aux autres appareils de mesure sur le terrain dotés d'une interface utilisateur basique et ne permettant pas d'accéder facilement aux données, la série HQ sécurise, simplifie et accélère le processus de mesure complet pour les utilisateurs sur le terrain.
Réaliser un étalonnage réussi n'a jamais été aussi simple. La plupart des problèmes de mesure sont dus à des procédures d'étalonnage incorrectes. Grâce à nos procédures d'étalonnage et de dépannage illustrées, étape par étape, à l'écran, les professionnels de la qualité de l'eau sont assurés de réussir à tous les coups.
Transmettez votre activité quotidienne en quelques clics seulement. Que vous soyez sur votre site ou que vous travailliez sur le terrain, l'appareil de mesure portable de la série HQ de Hach garantit que vos données seront transférées en toute sécurité via USB ou Bluetooth en option.
Des capteurs conçus pour chaque application. Nous proposons des sondes intelligentes Intellical standard de laboratoire et robustes de terrain disponibles avec la série HQ pour mesurer une grande variété de paramètres, notamment les matières totales dissoutes (TDS), l'oxygène dissous optique (DO), la demande biochimique en oxygène (BOD), la température, la conductivité et le pH. Les sondes intelligentes Intellical sont automatiquement reconnues par les compteurs HQ, conservent l'historique d'étalonnage et les paramètres de la méthode pour minimiser les erreurs et le temps de configuration. Elles intègrent une technologie éprouvée pour offrir une précision et des temps de réponse supérieurs, même lors de la mesure d'échantillons ou d'environnements opérationnels difficiles.
La tranquillité d'esprit : Le service et l'assistance de Hach seront là pour vous. Les équipes de support technique, du service sur site et du service central de HACH travaillent ensemble avec une expertise de plus de 80 ans en électrochimie pour vous aider à maximiser le temps de fonctionnement des instruments, à garantir l'intégrité des données, à maintenir la stabilité opérationnelle et à réduire les risques de conformité. Vous ne vous sentirez jamais seul lorsque vous aurez besoin d'aide.
Choisissez parmi 3 modèles, dont la série HQ4000 à trois entrées, la série HQ2000 à deux entrées et la série HQ1000 à une entrée. Ces compteurs offrent une grande polyvalence de mesure - éliminant le besoin de plusieurs équipements.
Certifications: Vérifié par CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL : Efficacité énergétique US DOE/ NRCan, RoHS.
Informations de commande: Les accessoires de terrain et les électrodes ne sont pas inclus avec les appareils de mesure uniquement.
Informations de livraison: Les compteurs comprennent un chargeur mural USB, 5,0 V - 2,0 A, USB 2.0, câble A-Mâle vers câble Micro B, 1,8 m (5,9') ; une batterie Li-ION 18650, 3,7 V, 12,6 Wh ; une dragonne, un manuel d'utilisation de base de la série HQ; un guide de démarrage rapide ; et un rapport d'inspection finale du CQ. L'étui, la dragonne, le gant et les accessoires de terrain sont inclus dans tous les kits.