Imprimer
Lunettes de sécurité, série 3700, SecureFit™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SF3707XSGAFBLU SF3702SGAF-BLU SF3701ASP-BLU SF3701SGAF-BLU SF3701SGAF-GRN SF3701SGAF-ORG SF3701XSGAFBLU SF3707SGAF-BLU SF3702XSGAFBLU SF3703SGAF-GRN
111-2529EA 41.3 EUR
111-2529 111-2525 111-2520 111-2521 111-2522 111-2523 111-2524 111-2528 111-2526 111-2527
Lunettes de sécurité, série 3700, SecureFit™
Lunettes
Les séries SecureFit™ 3700 sont des sur-lunettes de sécurité conçues pour être utilisées avec des lunettes de vue. Ces sur-lunettes légères sont conçues pour s'adapter aux lunettes existantes de l'utilisateur afin d'offrir une protection personnalisée.
  • Les branches à cliquet réglables aident à assurer un ajustement sûr
  • Les branches de diffusion de pression (PDT) réduisent la pression sur l'oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Les verres en polycarbonate absorbent 99,9% des rayons UVA et UVB
  • Les revêtements anti-rayures et anti-buée offrent une durabilité accrue et une meilleure vision
  • Semblables aux lunettes de soleil typiques, les verres gris sont populaires dans les environnements de travail extérieurs de jour
For safety spectacles that fit over prescription glasses and feature adjustable ratchet temples, choose the SecureFit™ 3700 series. The adjustable ratchet temples provide angle adjustment points on the temple to ensure a secure fit. They also feature Pressure Diffusion Temple (PDT) technology and a soft touch nosepiece to help provide all-day comfort. The polycarbonate lens is available with Scotchgard™ anti-fog and anti-scratch coatings for increased durability and improved vision. Spectacles are available in three temple arm colours and four lens options. Also available with a contoured brow guard.
Certifications: Répond aux exigences de la norme EN 166-2001 en matière de lunettes à indice de choc.