Imprimer
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid 99%, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
393363-1G 393363-5G
393363-1GEA 71 EUR
393363-1G 393363-5G
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid 99%, Sigma-Aldrich®
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid, 99%.
Formule: C₁₄H₂₄O₂
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00192383
Numéro CAS: 73152-70-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f31d100b1ba9b66bff17d1cd37290f940c9df82&vid=5f31d100b1ba9b66bff17d1cd37290f940c9df82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Off-White
Appearance (Form): Powder or Crystals Conforms to Requirements
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (Titration by NaOH) 98.5 - 101.5%
GC (area %) ≥98.5%