Imprimer
Indophenol blue 60% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(4-Dimethylaminophenyl)-1,4-naphthoquinoneimine, alpha-Naphthol Blue
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
330574-1G 330574-5G
330574-1GEA 123 EUR
330574-1G 330574-5G
Indophenol blue 60% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Indophenol blue
Indophenol Blue is used to colourimetrically measure N-containing compounds. The free amino acids react to form a blue color complex.
Formule: C₁₈H₁₆N₂O
Poids moléculaire: 276.34 g/mol
Point de fusion: 168...170 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00041739
Numéro CAS: 132-31-0
EINECS: 205-056-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f509e439f033d0a0ff5505b08a3f30a578e3175b&vid=f509e439f033d0a0ff5505b08a3f30a578e3175b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to black powder
Infrared spectrum Conforms to structure
UV-visible spectrum Methanol, E597(±10 nm) = 11,000 (minimum)
Elemental analysis Carbon 44.5% (minimum), Nitrogen 5.8% (minimum)