Malonaldehydebis(phenylimine) monohydrochloride 97%, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N1,N3-Diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride,97%.
Formule:
C₁₅H₁₄N₂·HCl Point de fusion: 218 °C (déc., lit.) Température de stockage: Room Temperature |
Numéro MDL:
MFCD00054634 Numéro CAS: 123071-42-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) | Faint yellow to yellow to beige and faint brown to light brown and faint orange to orange and faint yellow-orange to yellow-orange |
Appearance (form) | Powder |
Argentometr. Titration | 96.5 - 103.5% |
Purity (HPLC area %) | ≥96.5% |
Solubility (colour) | Yellow to orange |
Solubility (turbidity) | Clear |
Solubility (method) | 2.5%, MeOH |
Infrared spectrum | Conforms to structure |