Imprimer
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol
578355-100G 578355-25G
578355-100GEA 384 EUR
578355-100G 578355-25G
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%, Sigma-Aldrich®
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline,97% (1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol)
Formule: C₁₅H₂₃NO
Poids moléculaire: 233.35 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00155229
Numéro CAS: 53817-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8a2f39576f85c35f225ac3b513752b79c827618&vid=56288b3660bbd2dabe2b9dca6b66940447e296bc&prid=web&clid=SAPDAM