Imprimer
Disperse Blue 134 pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Solvent Blue 36, 1,4-Bis(isopropylamino)anthracene-9,10-dione, 1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
69152-25G-F 69152-5G-F
69152-25G-FEA 131 EUR
69152-25G-F 69152-5G-F
Disperse Blue 134 pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Disperse Blue 134
Disperse Blue 134, for microscopy (1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone; Solvent Blue 36).
Formule: C₂H₂₂N₂O₂
Poids moléculaire: 322.4 g/mol
Point de fusion: 170...172 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00045353
Numéro CAS: 14233-37-5
EINECS: 238-101-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Blue to very dark blue and purple to very dark purple
Appearance (form) Powder
Thin layer chromatogr. Corresponds to standard
Solubility (colour) Blue to very dark blue
Solubility (turbidity) Report result
Solubility (method) 0.01 g in 10 ml toluene
Carbon content 74.51% (theory)
Hydrogen content 6.88% (theory)
Nitrogen content 8.69% (theory)
Wavelength (1) (UV) 635 - 645 nm
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV) ≥550
Wavelength (2) (UV) 587 - 597 nm
Extinction (1%/1 cm) (2) (UV) ≥400
Solvent (uv) Ethanol