Imprimer
Ethyl eosin ≥95% (teneur en colorant), certifié par la Commission de Coloration Biologique, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2',4',5',7'-Tetrabromoeosin ethyl ester potassium salt, Eosin alcohol soluble, Solvent Red 45
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
199540-25G 199540-5G
199540-25GEA 314 EUR
199540-25G 199540-5G
Ethyl eosin ≥95% (teneur en colorant), certifié par la Commission de Coloration Biologique, Sigma-Aldrich®
Ethyl eosin
Certified for use in the Stoval and Black method for demonstrating Negri bodies in the central nervous system of rabid animals.
Formule: C₂₂H₁₁Br₄KO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005039
Numéro CAS: 6359-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
λmax 532 nm