Imprimer
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 97% , Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-((5-Bromopyridin-2-yl)diazenyl)-5-(diethylamino)phenol, 2-(4-Diethylamino-2-hydroxyphenylazo)-5-bromopyridine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
180017-1G 180017-5G
180017-1GEA 124 EUR
180017-1G 180017-5G
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 97% , Sigma-Aldrich®
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol,97% (Bromo-PADAP).
Formule: C₁₅H₁₇BrN₄O
Poids moléculaire: 349.23 g/mol
Point de fusion: 157...158 °C (lit.)                      
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006255
Numéro CAS: 14337-53-2
EINECS: 238-286-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04e003309a675fdd1e4c238f2b9eb70594d0e4ed&vid=04e003309a675fdd1e4c238f2b9eb70594d0e4ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Red to Very Dark Red and Purple and Red-Purple and Purple-Red
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 49.7 - 53.4%
Nitrogen 15.4 - 16.6%
Purity (HPLC) ≥96.5%