Imprimer
1-Azidoadamantane 97%, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
276219-1G 276219-5G
276219-1GEA 129 EUR
276219-1G 276219-5G
1-Azidoadamantane 97%, Sigma-Aldrich®
1-Azidoadamantane
Building block for 'Anti-Bredt' strained molecules.
Formule: CH₁₅N₃
Poids moléculaire: 177.25 g/mol
Point de fusion: 80...82 °C (lit.)                      
Point éclair: 85 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074793
Numéro CAS: 24886-73-5
ADR: 4.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac4eb2260895afb995422d6e45548aadf5bf65a7&vid=5080f62d363d3386d01ef0551078f22afbdb35f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Off-White
Appearance (Form) Crystal to Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 65.4 - 70.1%
Nitrogen 22.8 - 24.5%
Purity (GC) ≥96.5%