Imprimer
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
264806-1G 264806-5G
264806-1GEA 101 EUR
264806-1G 264806-5G
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride 99%, Sigma-Aldrich®
(2,5-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride
Formule: CH₁₁ClO₃
Point d'ébullition: 118 °C/0,8 mmHg (lit.)                      
Densité: 1,227 g/ml (25 °C) (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00012046
Numéro CAS: 52711-92-9
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour); Yellow to Red to Brown Conforms to Requirements
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Titration by AgNO3 After Oxygen Combustion: 98.5 - 101.5%
GC (area %) ≥98.5%