Imprimer
4-[(E)-(4-Isothiocyanatophényl)diazényl]-N,N-diméthylaniline 97%, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DABITC, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate, 4-(4-Isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylaniline, 4-((4-Isothiocyanatophenyl)diazenyl)-N,N-dimethylaniline
317802-1G 317802-250MG
317802-1GEA 558 EUR
317802-1G 317802-250MG
4-[(E)-(4-Isothiocyanatophényl)diazényl]-N,N-diméthylaniline 97%, Sigma-Aldrich®
4-[(E)-(4-Isothiocyanatophényl)diazényl]-N,N-diméthylaniline
4-(4-Isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylaniline,97% (4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-isothiocyanate; DABITC)
Formule: C₁₅H₁₄N₄S
Point de fusion: 167…171 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00004812
Numéro CAS: 7612-98-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a55e588bb27387c69b0b956a4bf8f621d7361b1e&vid=2faab9d47d89122363c0560ad6121b9b0793c953&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Conforms to Requirements
Orange to Red-Brown
Appearance (Form) Conforms to Requirements
Powder or Crystals
Infrared spectrum Conforms to Structure
Orange to Red-Brown
Carbon 61.6 - 66.0 %
Nitrogen 19.1 - 20.5 %
Purity (HPLC) ≥96.5 %