N-(Diphenylmethylene)glycine ethyl ester 98%, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyl (diphenylmethylenamino)acetate, Ethyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate, Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Schiff base which can be converted to amino alcohols and amino esters.
Formule:
C₁₇H₁₇NO₂ Poids moléculaire: 267.32 g/mol Point de fusion: 51...53 °C (lit.) Point éclair: 110 °C (coupe fermée) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00010590 Numéro CAS: 69555-14-2 |