Imprimer
LR white acrylic resins, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): LR white resin, Acryl resin LR white
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
L9774-100G L9774-500G
L9774-100GEA 150 EUR
L9774-100G L9774-500G
LR white acrylic resins, Sigma-Aldrich®
LR white acrylic resins
Benzoyl peroxide (B5907) is specifically formulated as an initiator for these resins.
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00131541
Numéro CAS: 94188-59-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index
at 25 ° C: 1.4592 (white light 20 deg C)
Conforms
Cure Time
at 25 deg C (Benzoyl Peroxide 1% w.v)
≤20 min