Lucifer yellow CH dilithium salt pour la fluorescence Stain, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-Amino-2,3-dihydro-1,3-dioxo-2-hydrazinocarbonylamino-1H-benz[d,e]isoquinoline-5,8-disulphonic acid dilithium salt, LY CH lithium salt
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
A highly fluorescent dye, useful in marking nerve cells.
Formule:
C₁₃H₉N₅O₉S₂Li₂ Poids moléculaire: 457.25 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006922 Numéro CAS: 67769-47-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) | Faint Orange to Very Dark Orange |
Appearance (Form) | Powder |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Solubility (Colour) 1 mg/ml H2O |
Faint Yellow to Very Dark Yellow and Faint Orange to Very Dark Orange |
Solubility (Turbidity) | Clear to Slightly Hazy |
Fluorescence | Pass |