Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS) ≥80%, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA-ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Sulfanilic acid azochromotrop. ≥80%
Formule:
C₁₆H₁₂N₂O₁₁S₃ Poids moléculaire: 570,40 g/mol Température de stockage: Room Temperature |
Numéro MDL:
MFCD00003952 Numéro CAS: 23647-14-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) | Powder |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 26.0 - 35.0 % |
Nitrogen | 3.6 - 5.9 % |
E1% | ≥470 |
pH | 7.0 |
Lambda Max | 505 - 510 nm |
Purity (HPLC) | ≥80.0 % |
Solubility (Colour) | Red |
Solubility (Turbidity) 50 mg plus 5 mL, H2O |
Clear to Very Slightly Hazy |