Imprimer
Ruthenium(III) chloride oxide, grade Technique, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ruthenium oxychloride, Tetraamminechlorohydroxoruthenium(III) chloride, Ruthenium Red
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
R2751-1G R2751-5G
R2751-1GEA 157 EUR
R2751-1G R2751-5G
Ruthenium(III) chloride oxide, grade Technique, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III) chloride oxide
Inhibits mitochondrial Ca2+ uniporter; capsaicin antagonist; blocks VR1 vanilloid receptor-coupled ion channels.
Formule: H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃
Poids moléculaire: 786.354 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011479
Numéro CAS: 11103-72-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13b337e2c786c7441055418a5a7359c04a063c29&vid=fd77f7c7ac3fbcff563ebcdca3afdbdd02c44a60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) 10 mg/ml water
Solubility (Method) 10 mg/ml water
Wavelength (1) (Uv) 533 - 534 nm
Extinction (1%/1cm) (1) (Uv) Jun-03
Solvent (UV) Ammonium Acetate 0.1 M
Assay (Icp) 34 - 39 % RUTHENIUM