Evans blue ≥75% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Evans blue has been used to check cell viability. It has been used to study BBB permeability.
Formule:
C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄ Température de stockage: Room Temperature |
Numéro MDL:
MFCD00004021 Numéro CAS: 314-13-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) | Powder or Crystals or Granules |
Carbon | 30.0 - 42.5 % |
Nitrogen | 6.1 - 8.7 % |
Dye Content | ≥ 75 % |
Recommended Retest Period | 4 Years |