Imprimer
PPDT2FBT (PCE9.3), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H66399.MC H66399.MD H66399.ME
H66399.MCEA 624 EUR
H66399.MC H66399.MD H66399.ME
PPDT2FBT (PCE9.3), Réactif photovoltaïque organique (OPV)
PPDT2FBT (PCE9.3)
Formule: (C₅₂H₇₂F₂N₂O₂S₃)n
Numéro CAS: 1620673-07-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) Black
Form Flake or threadlike
Bandgap energy 1,78 ± 0,02 eV