Imprimer
Cagoules et ensembles de cagoules PAPR série S-400, Versaflo™
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S433L S433S
111-0850EA 234 EUR
111-0850 111-0851
Cagoules et ensembles de cagoules PAPR série S-400, Versaflo™
Protection respiratoire Systèmes de respiration
Les cagoules et couvre-chefs Versaflo™ de la série S sont dotés de suspensions réglables (la plupart des modèles) et de coussinets de confort doux qui offrent un ajustement, une stabilité et un suivi excellents.
  • Peut être utilisé dans des dizaines de combinaisons différentes de turbo à air alimenté et de respirateur à adduction d'air
  • Dirigez un flux d'air confortable dans les têtes
  • Dispose de la connexion innovante 3M™ Quick Release Swivel (QRS)
  • Étroitement le profil de la tête du porteur pour une apparence plus épurée et moins volumineuse
Les capots de suspension et les couvre-chefs comprennent de larges joints faciaux avec un élastique doux pour un confort amélioré et une réduction du bruit du flux d'air. Le système de suspension réutilisable permet à l’utilisateur de modifier la distribution du débit d’air à l'intérieur de la capuche afin de répondre aux besoins en matière de confort personnel. Offrant une protection des yeux, du visage, des cheveux, du cou et des épaules, les cagoules de la série S-400 sont intrinsèquement sûres dans les environnements nécessitant une grande mobilité. Les cagoules sont dotées d'une construction en tissu de film de polypropylène filé/laminé à deux couches, avec visière en PETG. Ils offrent une protection contre les gaz, les vapeurs, les particules, les éclaboussures de liquide, la poussière et les particules volantes à faible énergie.
Certifications: Conforme aux normes EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3, EN 14594 3A.