Imprimer
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifugeuses, de paillasse, ventilées/réfrigérées,
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
521-2662EA 6550 EUR
521-2662 521-2663 521-2664 521-2665
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, Centrifugeuses, de paillasse, ventilées/réfrigérées,
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Ces centrifugeuses polyvalentes sont idéales pour une série d'applications de routine dans les industries pharmaceutiques et de biotechnologies, ainsi que pour la recherche universitaire. Elles offrent une capacité exceptionnelle et un design ergonomique qui facilite le travail sur une paillasse.
  • Système de du rotor Auto-Lock® III : Le système d'échange de rotors sans outil permet un échange rapide des rotors ; avec une simple pression sur un bouton, les utilisateurs peuvent changer rapidement les rotors et accéder facilement à la chambre du rotor pour le nettoyage.
  • Système de fermeture du godet ClickSeal® étanche aux aérosols : Adapté aux gants, Ouverture/fermeture possible d'une seule main, pas besoin de bouchons à vis ni de clips compliqués
  • Technologie SMARTSpin® optimisant l'accélération, le freinage et le déséquilibre de charge résiduel pour un maximum de sécurité, des cycles doux et des séparations reproductibles
  • Fonction d'impulsion permettant de gagner du temps pour les petites séries
  • Les commandes intuitives et le grand écran LCD lumineux facilitent le fonctionnement et la programmation
Les centrifugeuses Mega Star sont disponibles en version ventilée ou réfrigérée. La version réfrigérée, avec fonction de pré-refroidissement, convient au traitement d'échantillons sensibles à la température avec un contrôle entre −10 et +40 °C.
Rotor horizontal TX-1000 : Ce rotor haute capacité (4×1000 ml) accélère la productivité avec jusqu'à 196×⁵/₇ ml de tubes sanguins, 40×50 ml de tubes coniques ou 96×15 ml de tubes coniques en une seule fois.
Informations sur les accessoires: Les centrifugeuses peuvent être utilisées avec tous les rotors (à l'exception du rotor oscillant H-Flex HS4) adaptés aux centrifugeuses Megafuge ST4/ST4R Plus.
Informations de commande: VWR® Mega Star 4.0/4.0R est disponible sans rotor pour une sélection libre du rotor ou sous forme de packages, comprenant une centrifugeuse, un rotor TX-1000, un jeu de quatre seaux, quatre couvercles ClickSeal®. Tous les modèles sont fournis avec deux câbles d'alimentation (prise EU et UK) et une clé USB avec les manuels. La adaptateurs doivent être commandée séparément.
Attention: NOTE: Le rotor oscillant TX-750 (521-1352) a une force de 4 500 min⁻¹, 4 732 × g lorsqu'il est utilisé avec la centrifugeuse Mega Star 4.0/4.0R. Mesuré à 1 m devant l'instrument à une hauteur de 1,6 m. Mesuré avec Fiberlite F15-8x50cy à 14 500 tr/min.