Imprimer
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifugeuses, Paillasse, Ventilées/Réfrigérées
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
521-2660EA 7900 EUR
521-2660 521-2659 521-2658 521-2661
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, Centrifugeuses, Paillasse, Ventilées/Réfrigérées
Centrifugeuses Centrifugeuses de paillasse
Ces centrifugeuses polyvalentes sont idéales pour une série d'applications de routine dans les industries pharmaceutiques et de biotechnologies, ainsi que pour la recherche universitaire. Elles offrent une bonne capacité avec un design ergonomique qui facilite le travail sur une paillasse.
  • Système de verrouillage du rotor Auto-Lock® III : le système d'échange de rotors sans outil permet un échange rapide des rotors ; avec une simple pression sur un bouton, les utilisateurs peuvent changer rapidement les rotors et accéder facilement à la chambre du rotor pour le nettoyage.
  • Système de fermeture du godet ClickSeal® étanche aux aérosols : Adapté aux gants, Ouverture/fermeture possible d'une seule main, pas besoin de bouchons à vis ni de clips complexes
  • Technologie SMARTSpin® optimisant l'accélération, le freinage et le déséquilibre de charge résiduel pour un maximum de sécurité, des cycles doux et des séparations reproductibles
  • Fonction d'impulsion permettant de gagner du temps pour les cycles courts
  • Les commandes intuitives et le grand écran LCD lumineux facilitent le fonctionnement et la programmation
Les centrifugeuses Mega Star sont disponibles en version ventilée ou réfrigérée. La version réfrigérée avec fonction de pré refroidissement convient au traitement d'échantillons sensibles à la température avec un contrôle compris entre –10 et +40 °C.
Rotor horizontal TX-400: Ce rotor est conçu pour répondre à un large éventail de besoins de débit de laboratoire. Avec une capacité de 4×400 ml, 76×5/7 ml de tubes de prélèvements sanguins, 16×50 ml de tubes coniques ou 36×15 ml de tubes coniques en un cycle, il offre une très grande flexibilité de configuration
Informations sur les accessoires: Les centrifugeuses peuvent être utilisées avec tous les rotors adaptés aux centrifugeuses Megafuge ST1/ST1R Plus.
Informations de commande: Le modèle Mega Star VWR® 1.6/1.6R est disponible sans rotor pour une sélection libre du rotor ou sous forme de packs, comprenant une centrifugeuse, un rotor TX-400, un set de quatre godets et quatre couvercles ClickSeal®. Tous les modèles sont fournis avec deux câbles d'alimentation (prise EU et UK) et une clé USB avec les manuels. La adaptateurs doivent être commandée séparément.
Attention: Note 1 Mesuré à 1m devant l'instrument à une hauteur de 1,6 m
2 Mesuré avec Fiberlite F15-8x50cy à 14.500 rpm