Imprimer
VWR®, Balances de Analytique Premium
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
611-4793EA 1054.52 EUR
611-4793 611-4794 611-4795 611-4796 611-4797 611-4798 611-4799 611-4800
VWR®, Balances de Analytique Premium
Balances
Une sélection de huit balances de haut niveau offrant une précision et une répétabilité élevées combinées à un écran tactile LED résistant à l'usure pour des applications en laboratoire, en milieu industriel et éducatif.
  • Résultats extrêmement précis (technologie de pesage haut de gamme)
  • Temps de stabilisation rapides
  • Facile à nettoyer grâce à sa haute résistance chimique
  • Panneau de commande haute résolution, écran tactile et huit langues disponibles
  • Protection contre les surcharges
  • Interface USB de type C évolutive
  • Pesée sous paillasse
  • Transfert de données sous forme de feuille de calcul PC, texte PC et protocoles ASCII
  • Six applications intégrées avec sortie de données conforme aux BPL/BPF : Pesée et dosage, comptage, pesée en pourcentage, détermination de la densité, conversion d'unité de masse et pesée d'animaux
Ces balances de haute qualité ont un boîtier en polybutylène téréphtalate (PBT), qui offre une excellente résistance chimique. L'unité de commande est en verre. Tous les modèles Analytical (PBA) sont équipés d'un paravent en verre permettant d'accéder facilement au plateau de pesée. Ce paravent est spécialement revêtu pour minimiser les erreurs de pesée dues à des échantillons chargés électrostatiquement. Le plateau de pesée est en acier inoxydable.
Les modèles dotés d'une fonction interne de "calibrage par touche unique" sont signalés par le signe I figurant dans le nom du modèle. Les modèles FC sont fournies avec un certificat d'étalonnage établi en usine.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012, IEC 60664-1
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Attention:
Commander maintenant