Imprimer
Fluocinonide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
465450010 465452500
ACRO465450010EA 803 EUR
ACRO465450010 ACRO465452500
Fluocinonide
Fluocinonide
  • Bioactive
Formule: C₂₆H₃₂F₂O₇
Poids moléculaire: 494.53 g/mol
Point de fusion: 296 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079302
Numéro CAS: 356-12-7
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %