Imprimer
Bifenox
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
464600010 464602500
ACRO464600010EA 491 EUR
ACRO464600010 ACRO464602500
Bifenox
Bifenox
  • Bioactive
Formule: C₁₄H₉Cl₂NO₅
Point de fusion: 84…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055314
Numéro CAS: 42576-02-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 89 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥98.0 %