Imprimer
Silodosin
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
464521000 464525000
ACRO464521000EA 89.1 EUR
ACRO464521000 ACRO464525000
Silodosin
Silodosin
  • Bioactive
Formule: C₂₅H₃₂F₃N₃O₄
Point de fusion: >104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00930170
Numéro CAS: 160970-54-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %