Imprimer
Coenzyme B12
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
464360010 464362500
ACRO464360010EA 719 EUR
ACRO464360010 ACRO464362500
Coenzyme B12
Coenzyme B12
  • Bioactive
Formule: C₇₂H₁₀₀CoN₁₈O₁₇P
Poids moléculaire: 1579.58 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135609
Numéro CAS: 13870-90-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12.0 %
Solubility (20 mg/ml in water) Clear light to dark red solution
HPLC ≥96.0 %