Imprimer
Oxybutynin hydrochloride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxybutynin chloride, 4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl 2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrochloride
463500010 463500050 463500250
ACRO463500010EA 146 EUR
ACRO463500010 ACRO463500050 ACRO463500250
Oxybutynin hydrochloride
Oxybutynin hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₂₂H₃₁NO₃·HCl
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072150
Numéro CAS: 1508-65-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %