Ibandronate sodium salt monohydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
- Bioactive
Formule:
C₉H₂₂NNaO₇P₂·H₂O Point de fusion: 175…177 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD07197214 Numéro CAS: 138926-19-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 4.5 % to 8.5 % |
Titration with NaOH | 96 to 104 % (on dry substance) |