Imprimer
Emamectin benzoate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
463050010 463050050
ACRO463050010EA 155 EUR
ACRO463050010 ACRO463050050
Emamectin benzoate
Emamectin benzoate
  • Bioactive
  • Mixture
Formule: C₄₉H₇₅NO₁₃·C₇H₆O₂
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027777
Numéro CAS: 155569-91-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥88 %