Imprimer
Tylosin phosphate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
463040010 463040050
ACRO463040010EA 122 EUR
ACRO463040010 ACRO463040050
Tylosin phosphate
Tylosin phosphate
  • Bioactive
Formule: C₄₆H₇₇NO₁₇·H₃PO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06795692
Numéro CAS: 1405-53-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)