Imprimer
Risedronic acid sodium salt
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Risedronic acid sodium, (1-Hydroxy-2-(pyridin-3-yl)ethane-1,1-diyl)bis(phosphonic acid) sodium salt
462930010 462932500
ACRO462930010EA 386 EUR
ACRO462930010 ACRO462932500
Risedronic acid sodium salt
Risedronic acid sodium salt
  • Bioactive
Formule: C₇H₁₀NNaO₇P₂
Poids moléculaire: 305.1 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01706268
Numéro CAS: 115436-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 11.9 to 13.9 %
HPLC ≥97.5 %