Imprimer
Vitamin B12a hydrochloride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hydroxocobalamin hydrochloride, Hydroxocobalamin xhydrochloride
462080010 462080050
ACRO462080010EA 420 EUR
ACRO462080010 ACRO462080050
Vitamin B12a hydrochloride
Vitamin B12a hydrochloride
  • Bioactive
Formule: C₆₂H₈₉CoN₁₃O₁₅P·HCl
Poids moléculaire: 1346.35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00167463
Numéro CAS: 58288-50-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to dark purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥85 %
Loss on drying ≤12 %
HPLC ≥90 %
Identification Chlorides: passes test
UV Lambda max 525 nm
Absorbance scale 0.31 to 0.35 (A525/A351)