Pheneturide
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
- Bioactive
Formule:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Point de fusion: 149…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00069050 Numéro CAS: 90-49-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 149 to 152 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % |
Heavy metals | ≤20 ppm |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...